Merck
SCNY00060
Millipore
Steriflip®滅菌遠心チューブ上部フィルターユニット
pore size 60.0 μm, Nylon membrane (net), funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
別名:
Steriflip® Nylon Net Sterile Centrifuge Tube Top Filter Unit, tube top sterile filter unit, tube top vacuum filter, tube top vacuum sterile filtering unit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104914
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
物質
Nylon membrane (net)
acrylic housing
polypropylene
品質水準
無菌性
sterile
製品種目
Steriflip®
特徴
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
包装
pack of 25 ea
パラメーター
45 °C max. temp.
テクニック
sterile filtration: suitable
H
138 mm
キャパシティ
50 mL
直径
6.4 cm
フィルタ直径
4 cm
ろ過面積
7 cm2
漏斗容量
50 mL
有効容積
50 mL
ポアサイズ
60.0 μm pore size
フィッティング
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
輸送温度
ambient
詳細
Steriflip®フィルターユニットは、標準的な50 mL遠心管で作業できるように設計されており、サンプルの移し替えを必要としません。水溶液(最大50 mL)の滅菌、少量培地のろ過滅菌、高価なタンパク成分や低分子成分を含むバッファーのろ過滅菌、細胞の分離に有用です。
アプリケーション
研究 専用
Steriflip®滅菌遠心チューブ上部フィルターユニットは、臍帯間葉系間質細胞ならびに線維芽細胞および平滑筋細胞の単離に使用されています。
特徴および利点
  • 単純な真空補助閉鎖系により煩雑なサンプルの移し替えは不要
  • さまざまな孔径のナイロン製ネットフィルターを用いて細胞残屑から細胞を分離可能
  • 少量の培地の滅菌に最適
  • 標準的な50 mL遠心管に取り付けて、不要な材料、時間、流出のリスクを排除
法的情報
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Ye Gao et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 630228-630228 (2021-04-17)
Non-invasive biomarkers to identify patients with bladder outlet obstruction (BOO)-related dysfunction are still needed to guide clinical practice. The current study aims to investigate molecular alterations and biomarkers associated with partial BOO (PBOO) in rats. Sprague-Dawley rats were used to
資料
rganoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.