SE1M003M00
Steriflip®-HV滅菌遠心チューブ上部フィルターユニット
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
別名:
Steriflip®-HV Sterile Centrifuge Tube Top Filter Unit, tube top sterile filter unit, tube top vacuum filter, tube top vacuum sterile filtering unit
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
About This Item
おすすめの製品
物質
PVDF membrane
acrylic housing
polypropylene
品質水準
無菌性
sterile
製品種目
Steriflip®
特徴
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
包装
pack of 25 ea
パラメーター
45 °C max. temp.
テクニック
sterile filtration: suitable
H
138 mm
キャパシティ
50 mL
直径
6.4 cm
フィルタ直径
4 cm
ろ過面積
7 cm2
漏斗容量
50 mL
マトリックス
Durapore®
ポアサイズ
0.45 μm pore size
フィッティング
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
輸送温度
ambient
アプリケーション
研究専用
Steriflip® フィルターは、組織培養培地や生体液などの水溶液の滅菌真空ろ過に使用するために設計されています。
Steriflip® フィルターは、組織培養培地や生体液などの水溶液の滅菌真空ろ過に使用するために設計されています。
- 組織培養培地(添加物あり、なし)
- バッファー
- 生体液
特徴および利点
- 単純な真空補助閉鎖系により煩雑なサンプルの移し替えは不要
- さまざまな孔径のナイロン製ネットフィルターを用いて細胞残屑から細胞を分離可能
- 少量の培地の滅菌に最適
- 標準的な50 mL遠心管に取り付けて、不要な材料、時間、流出のリスクを排除
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PloS one, 15(4), e0228511-e0228511 (2020-04-30)
To evaluate intraperitoneal (IP) tumor engraftment, metastasis and growth in a pre-clinical murine epithelial ovarian cancer (EOC) model using both transabdominal ultrasound (TAUS) and bioluminescence in vivo imaging system (IVIS). Ten female C57Bl/6J mice at six weeks of age were
Cell reports, 30(9), 2859-2868 (2020-03-05)
A key limitation of the widely used CRISPR enzyme S. pyogenes Cas9 is the strict requirement of an NGG protospacer-adjacent motif (PAM) at the target site. This constraint can be limiting for genome editing applications that require precise Cas9 positioning. Recently
プロトコル
Detergent Removal with Amicon® Pro Centrifugal Filters