メーカー/製品名
Synthware V150500
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Reaction Vessel constructed of borosilicate glass to accommodate immersion well. With #50 internal thread at top which accepts a RC50 bushing and Viton® O-ring to form a compression seal with the immersion well, one 14/20 joint for sparger tube, one 24/40 vertical joint for condenser and one #7 internal thread side arm for thermometer. Complete with quartz immersion well, caps and O-rings.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)