主要文書
IPAKGARD1
Milli-Q
IPAK Gard® 3/5 Pretreatment Cartridge
For Milli-Q® IQ/IX 7003/05 and Milli-Q® EQ 7008/16 water systems to protect RO membranes. This product replaces IPAKGARA1.
別名:
IPAK Gard 03/05 pretreatmentパック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
品質水準
包装
units of 1
メーカー/製品名
Milli-Q®
保管条件
room temperature
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
入力
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system)
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
輸送温度
ambient
詳細
IPAK Gard® 3/5前処理カートリッジは、飲料水から遊離塩素、コロイド、粒子および無機物などの水質汚染物質を効率的に除去して逆浸透(RO)メンブレンを保護します。
精製技術には、遊離塩素を除去する活性炭および微粒子とコロイドを除去するプリーツフィルターを使用しています。この前処理カートリッジによって、システム′の性能が向上し、寿命が延長します。
アプリケーション
  • Milli-Q® IQ/IX 7003/05およびEQ 7008/16システムの場合、
  • 供給飲料水中の遊離塩素、コロイド、粒子および無機質からROメンブレンが最適な状態で保護されるため、
  • システムの性能が向上し、寿命が延長します。
特徴および利点
  • 飲料水から、プリーツフィルターが微粒子およびコロイドを除去し、活性炭ブロックが遊離塩素を取り除くため、ROメンブレンの性能を何年も確保することができます。
  • e-Sure tagは、RFIDとシステムを接続することで、シームレスな消耗品ステータスのモニタリング、データ管理および完全なトレーサビリティを実現します。
  • 過剰水を排除して廃棄時の使用済みカートリッジを軽量化するDrain Capが付いています。
  • パーツ供給業者の63%が、ISO 14001環境マネジメントシステムの認証を受けています。
法的情報
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany