Merck
430935
Sigma-Aldrich
ポリ(テトラフルオロエチレン)
powder (free-flowing), 1 μm particle size
別名:
PTFE, フッ素化ポリマー, フルオロポリマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF2CF2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder (free-flowing)
品質水準
粒径
1 μm
転移温度
Tm 321 °C
密度
2.15 g/mL at 25 °C
SMILES記法
F\C(F)=C(\F)F
InChI Key
BFKJFAAPBSQJPD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリ(テトラフルオロエチレン)は、PTFEとして市販されているフッ素重合体です。高い熱安定性、優れた耐薬品性、低い比誘電率、低い表面エネルギーなどの特性があります。疎水性ポリマーであり、主として金属表面の保護コーティングとして使用されます。
アプリケーション
不活性潤滑油。
適合性
低摩擦係数、低臨界表面エネルギ-、優れた固着防止性を有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
430935-5G:
430935-BULK:
430935-VAR:
430935-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The properties of poly (tetrafluoroethylene)(PTFE) in compression
Rae PJ and Dattelbaum DM
Polymer, 45(22), 7615-7625 (2004)
Plastics Materials (2012)
René R E Steendam et al.
Nature communications, 5, 5543-5543 (2014-11-22)
The synthesis of enantiopure molecules from achiral precursors without the need for pre-existing chirality is a major challenge associated with the origin of life. We here show that an enantiopure product can be obtained from achiral starting materials in a
Tobias Fink et al.
Anesthesiology, 122(1), 117-126 (2014-08-30)
Multicapillary column ion-mobility spectrometry (MCC-IMS) may identify volatile components in exhaled gas. The authors therefore used MCC-IMS to evaluate exhaled gas in a rat model of sepsis, inflammation, and hemorrhagic shock. Male Sprague-Dawley rats were anesthetized and ventilated via tracheostomy
Jianli Zou et al.
Nature communications, 5, 5254-5254 (2014-10-17)
Despite recent progress in preparing numerous types of nanosheets, it remains a difficult challenge to assemble the tiny building blocks into functional macroscale architectures suitable for practical applications. Here we introduce a diffusion driven layer-by-layer assembly process and demonstrate its
資料
Materials Issues in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
430935-100G4061832108056
430935-5G4061832108063