おすすめの製品
AC/DC入力
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
製品種目
Milli-Q® SQ 2Series
メーカー/製品名
Milli-Q®
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
≤1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
10 L/day max. usage
12 kg operating weight (26.5 lb) (production station with SQ Switch 3.5 L tank)
8 kg operating weight (17.6 lb)
抵抗性
18.2 MΩ-cm
システムの高さ
50.3 cm (19.8 in.)
62.8 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
システムの幅
26.7 cm (10.5 in.)
38.4 cm (15.1 in.) , including Handset Dispenser
system depth
22 cm (8.7 in.)
不純物
Microbes: < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK™ Final or Bio Final filters
Particulates: < 1 unit/mL (particulates > 0.22 µm with SQPAK™ Final or Bio Final filters
Pyrogens: < 0.001 EU/mL with SQPAK™ Bio Final filter
全有機炭素(TOC)残留物
≤5 ppb
入力
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
出力
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
導電率
0.055 μS/cm
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
Milli-Q® SQ 200超純水・純水製造装置キットは逆浸透(RO)水を充填したSQ Switch 3.5 Lタンクから超純水(タイプ1)を供給します。柔軟な携帯型ディスペンサーで超純水を供給します。携帯型SQ Switchタンクに再充填するためには、この採水モジュールがMilli-Q® SQ 2Series RO純水製造ユニットと接続されていなければなりません。
Milli-Q® SQ 200採水モジュールにより、Milli-Q® SQ 2Series製品にご用意した6つのプリセット構成のうちの以下の5つを設定または拡張できます:Milli-Q® SQ 240、Milli-Q® SQ 240L、Milli-Q® SQ 240XL、Milli-Q® SQ 240CCおよびMilli-Q® SQ 240CVシステム。これらの構成により、ユーザーは独自の判断でラボのニーズの進化に適合させて使用することが可能です。
特徴および利点
- 単純な手動の携帯型ディスペンサーであるため、新規またはトレーニングを受けていないユーザーでも1.6 L/分~1滴ずつのさまざまな流量で超純水を給水することができます
- 信頼性の高い超純水(タイプ1)品質であることを示す18.2 MΩcmの比抵抗値をカラーLEDでひと目で確認できます
- TOCは、内蔵の光酸化UVランプで低減されています
- 携帯型SQ Switchタンクを使用すると、自立した採水モジュールからの新鮮な超純水をラボ内外のコンセントのある場所であればどこでも採水できます
- 純水製造ユニットの高流量ROカートリッジ(最大42 L/時間)により、新たに製造したRO水を携帯型SQ Switchタンクに迅速に(約6分で)再充填できます。
- コンパクトなセットアップと自己誘導式の設置マニュアルおよびビデオにより、ラボの業務に便利な場所に装置を設置し、必要に応じて後から移動することも可能です
- ツイスト・ロック方式の個別のカートリッジ交換によりメンテナンスが簡略になり、ランニングコストが節約できます
- コンパクトサイズに加えて水とエネルギーを節約することで、ラボのサステナビリティへの取り組みをサポートします
構成
このカタログ番号には以下の品目が含まれています:
- 3.5 Lタンクからの超純水採水モジュール
- Milli-Q® SQ Switch 3.5 Lタンク1個
このカタログ番号には以下の品目は含まれていません:
- SQPAK™カートリッジまたは最終フィルター
- SQ Gravityバルブ
- SQ Switch 3.5 Lタンクに充填するための必須のRO純水製造ユニット:Milli-Q® SR 240/SR 240L/SR 240XL超純水・純粋製造装置
- 現地の電気回路網に適合する電源コード
法的情報
consumable
付属品