Merck
すべての画像(6)
主要文書
TANKSQ003
Milli-Q
Milli-Q® SQ Switch 3.5 Lタンク
greener alternative
Store & protect 3.5 L pure RO water from the production station to the dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
包装
pkg of 1 unit
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
4 kg operating weight (8.8 lb)
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
system H × W × depth
36.9 cm (14.5 in.) × 12.4 cm (4.9 in.) × 21.2 cm (8.4 in.)
tank volume × W × depth
3.5 L
適合性
for use with Milli-Q® SQ 2Series
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
Milli-Q® SQ 2Series超純水・純水製造装置の作動原理や全体的な概要を知るには、メルクの専用ページをご覧ください
Milli-Q® SQ Switch 3.5 Lタンクは、超純水・純水製造装置のMilli-Q® SQ 2Series製品の要です。RO水を純水製造ユニットから超純水採水モジュールに簡単に移すことが可能です。このタンクは、Milli-Q® SQ 2Series製品でご用意した6つのプリセット構成のうちの5つに含まれる重要な要素です。これらのシステムにより、ユーザーは独自の判断でラボのニーズの進化に適合させることが可能です。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、デザイン・フォー・サステナビリティ(DfS)で開発された製品です。DfSスコアカードを見るには、こちらをクリックしてください。
特徴および利点
  • 高流量(最大42 L/時間)逆浸透(RO)カートリッジにより、新たに製造されたRO水をこの携帯型SQ Switchタンクに迅速に再充填できます
  • 充填したタンクを製造ユニットから採水モジュールまで簡単・安全に運ぶことができます
  • 透明な素材なので純水量をすぐに確認できます
  • タンクを動かせるということは、新たに製造した超純水をコンセントのある場所であればどこでも自立型Milli-Q® SQ 200超純水採水モジュールから採水できることを意味します
  • きわめて高い拡張性:1台のRO純水製造ユニットから複数の自立型Milli-Q® SQ 200超純水採水モジュールに給水できます(電源を差し込むだけです)。そのため、限られた予算内でラボの業務を拡大できます
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany