包装
pkg of 1 unit
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
適合性
for use with Milli-Q® SQ 2Series
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
Milli-Q® SQ 2Series超純水・純水製造装置の作動原理や全体的な概要を知るには、メルクの専用ページをご覧ください。
SQPAK™ Gard前処理パックは、水道水から遊離塩素、コロイド、粒子などの水質汚染物質を除去することにより、Milli-Q® SQ 2Series超純水・純水製造装置の逆浸透(RO)膜を保護します。
純水製造技術では、遊離塩素を除去するための活性炭および粒子やコロイドを除去するためのデプスフィルターを使用しています。
Milli-Q® SR 240/240L/240XLおよびSQ 240C/240CVシステムのRO膜を保護するためのMilli-Q® SP 240プレフィルターモジュール用。
SQPAK™ Gard前処理パックは、水道水から遊離塩素、コロイド、粒子などの水質汚染物質を除去することにより、Milli-Q® SQ 2Series超純水・純水製造装置の逆浸透(RO)膜を保護します。
純水製造技術では、遊離塩素を除去するための活性炭および粒子やコロイドを除去するためのデプスフィルターを使用しています。
Milli-Q® SR 240/240L/240XLおよびSQ 240C/240CVシステムのRO膜を保護するためのMilli-Q® SP 240プレフィルターモジュール用。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、デザイン・フォー・サステナビリティ(DfS)で開発された製品です。DfSスコアカードを見るには、こちらをクリックしてください。
特徴および利点
- Milli-Q® SQ 2Series装置の性能を向上させ、装置の寿命を延長します
- カートリッジ交換の必要性は装置の絵文字灯がオレンジ色に点滅することで分かります
- ツイスト・ロック方式により簡単に交換できます
- 純水製造用であることを知らせ、交換の手順を示すために、Milli-Q® SP 240プレフィルターモジュール側にも「Prefilter」の表示と紫色が示されています
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany