主要文書
ZSQ240GVT0
Milli-Q
Milli-Q® SQ Gravityバルブ
Gravity dispensing of pure RO water from the Milli-Q® SQ Switch 3.5 L Tank
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
包装
pkg of 1 unit
パラメーター
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
適合性
for use with Milli-Q® SQ 2Series
詳細
Milli-Q® SQ 2Series超純水・純水製造装置の作動原理や全体的な概要を知るには、メルクの専用ページをご覧ください
Milli-Q® SQ Gravityバルブを使用すると、Milli-Q® SQ Switch 3.5 LタンクからRO水を採水できます。
この手動バルブには2 mの長さのチューブが付いており、このチューブがMilli-Q® SQ 2Series超純水・純水製造装置の一部であるSQ Switch 3.5 Lタンク基部の背面に接続されています。
チューブの取り外しを円滑に行える特殊なキーが付いています。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany