主要文書
ZFMQPR3BT0
Milli-Q
Milli-Q® Pressure Regulator
Limits tap feed water pressure to 3 bars to ensure optimal RO membrane performance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
包装
pkg of 1 unit
詳細
Milli-Q® SQ 2Series超純水・純水製造装置の作動原理や全体的な概要を知るには、メルクの専用ページをご覧ください
Milli-Q® Pressure Regulatorは水道水圧を3 Barに限定するための専用のツールであり、 Milli-Q® システムのRO膜の最適なパフォーマンスを保証します。
超純水・純水製造装置に直接つながる水道の蛇口に接続する必要があり、壁面に取り付けることもできます。
RO純水製造ユニットを備えるMilli-Q® SQ 2Series製品のすべてのシステムに適合します。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany