Merck
ZSQ240UCVTK
Milli-Q
Milli-Q® SQ 240CV超純水・純水製造装置キット
greener alternative
Combined pure RO water production station & ultrapure water dispensing module with repeat preset volume dispensing; includes 3.5 L Switch tank
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
AC/DC入力
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
製品種目
Milli-Q® SQ 2Series
メーカー/製品名
Milli-Q®
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
≤1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Preset Volume Dispenser)
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
10 L/day max. usage
12 kg operating weight (26.5 lb) (dispensing module with SQ Switch 3.5 L tank)
17 kg operating weight (37.5 lb) (production station with SQ Switch 3.5 L tank)
抵抗性
18.2 MΩ-cm, 25 degrees
システムの高さ
50.3 cm (19.8 in.)
システムの幅
40.9 cm (16.1 in.)
52.6 cm (20.7 in.) , including preset volume dispenser
system depth
22 cm (8.7 in.)
不純物
Microbes: < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Particulates: < 1 unit/mL (particulates > 0.22 µm with SQPAK Final or Bio Final filters
Pyrogens: < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
全有機炭素(TOC)残留物
≤5 ppb
入力
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
出力
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
product water quality: type 3 water (RO water)
導電率
0.055 μS/cm
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
Milli-Q® SQ 2Series超純水・純水製造装置の作動原理や全体的な概要を知るには、メルクの専用ページをご覧ください
Milli-Q® SQ 240CV純水製造装置は逆浸透(RO)水および超純水(タイプ1)を供給します。定量ディスペンサーであるため、超純水の採水量を記録・反復できます。本装置はGravityバルブを備えており、SQ Switch 3.5 Lタンクの基部から直接RO水を採水できます。
Milli-Q® SQ 240CV超純水・純水製造装置はMilli-Q® SQ 2Series製品にご用意した6つのプリセット構成のうちの1つであり、この装置によりユーザーは独自の判断でラボのニーズの進化に適合させて使用することが可能です。
SQPAK TOC QuantaカートリッジとSQPAKファイナルフィルター付き
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、デザイン・フォー・サステナビリティ(DfS)で開発された製品です。DfSスコアカードを見るには、こちらをクリックしてください。
特徴および利点
  • 単純な手動の携帯型ディスペンサーであるため、新規またはトレーニングを受けていないユーザーでも1.6 L/分~1滴ずつのさまざまな流量で超純水を給水することができます
  • 信頼性の高い超純水(タイプ1)品質であることを示す18.2 MΩ·cmの比抵抗値をカラーLEDでひと目で確認できます
  • TOCは、内蔵の光酸化UVランプで低減されています
  • 取り付けたMilli-Q® SQ 200超純水採水モジュールから新たに採水した超純水を利用できます。追加の自立型採水モジュールを設置すると、携帯型SQ Switchタンクによりラボ内外のどこでも超純水を利用できます
  • 純水製造ユニットの高流量ROカートリッジ(最大42 L/時間)により、新たに製造したRO水を携帯型SQ Switchタンクに迅速に(約6分で)再充填できます。RO水回収ループにより、リジェクトされる水を半分に減らせます。RO膜の自動洗浄により高性能を維持します
  • コンパクトなセットアップと自己誘導式の設置マニュアルおよびビデオにより、ラボの業務に便利な場所に装置を設置し、必要に応じて後から移動することも可能です
  • ツイスト・ロック方式の個別のカートリッジ交換によりメンテナンスが簡略になり、ランニングコストが節約できます
  • コンパクトサイズに加えて水とエネルギーを節約することで、ラボのサステナビリティへの取り組みをサポートします
構成
提示される価格は、あくまで上記のカタログ番号に対応する現状の価格であり、価格は予告なくいつでも変更される場合があります。
このカタログ番号には以下の品目が含まれています:
  • RO純水製造ユニットと超純水(タイプ1)採水モジュールのユニット-定量反復採水
  • Milli-Q® SQ Switch 3.5 Lタンク1個
  • SQ Gravityバルブ1個
このカタログ番号には以下の品目は含まれていません:
  • SQPAKカートリッジまたは最終フィルター
  • 現地の電気回路網に適合する電源コード
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany