主要文書
SQPAKACARE
Milli-Q
SQPAK Care A Cleaner
Anti-scaling agent for use with Milli-Q® SQ 2Series RO production module.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.35
品質水準
包装
pkg of 1 unit
適合性
for use with Milli-Q® SQ 2Series
詳細
Milli-Q® SQ 2Series超純水・純水製造装置の作動原理や全体的な概要を知るには、メルクの専用ページをご覧ください
SQPAK Care A CleanerはMilli-Q® SQ 2Series超純水・純水製造装置のRO純水製造ユニットを保護するためにスケーリングを防止します。
SQPAK Care A Cleanerの精製技術では酸性試薬を使用して水中にある部品の無機質のスケーリングを除去します。これにより装置の性能が強化され、寿命が延長されます。
カートリッジはツイスト・ロック方式であるため、交換が簡単にできます。
Milli-Q® SR 240/240L/240XLおよびMilli-Q® SQ 240C/240CVシステムなど、Milli-Q® SQ 2Series構成のRO純水製造ユニット専用。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany