Merck
ZSQ200UPT0
Milli-Q
Milli-Q® SQ 200P超純水・純粋製造装置
greener alternative
Ultrapure (Type 1) water dispensing module from a pressurized purified water loop
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
eCl@ss:
33050190
AC/DC入力
100 V / 240 V, 50-60 Hz
品質水準
包装
pkg of 1 unit
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
パラメーター
1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
1.6 L/min product water instant delivery rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
10 L/day max. usage
7 kg operating weight (15.4 lb)
システムの高さ
50.3 cm (19.8 in.)
62.9 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
システムの幅
14.1 cm (5.6 in.)
25.8 cm (10.2 in.)  cm , including Handset Dispenser
system depth
22 cm (8.7 in.)
重量
6 kg (13.2 lb ), (system)
不純物
Product Water DNase : < 5 pg/mL with SQPAK Bio Final Filter
Product Water Microorganisms : < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Particulates : < 1 unit/mL (particulates > 0.22 μm with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Pyrogens : < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
Product Water RNase : < 1 pg/mL with SQPAK Bio Final filter
全有機炭素(TOC)残留物
≤5 ppb (with SQPAK™ TOC Quanta Cartridge and SQPAK™ Final filter)
入力
feed water nature pure water (Pressurized purified (RO/DI) water loop)
出力
type 1 water (18.2 MΩ·cm)
導電率
0.055 μS/cm
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
Milli-Q® SQ 2Series超純水・純水製造装置の作動原理や全体的な概要を知るには、メルクの専用ページをご覧ください
Milli-Q® SQ 200P純粋製造装置はラボの加圧式純水(RO/DI水)製造ループから超純水(タイプ1)を給水します。超純水を給水するための柔軟な携帯型ディスペンサーは有用であり、ユーザーにとって操作が簡単で直観的です。このラボの給水ループで給水されるMilli-Q® SQ 200P超純水・純水製造装置は、Milli-Q® SQ 2Series製品にご用意した6つのプリセット構成のうちの1つであり、この装置によりユーザーは独自の判断でラボのニーズの進化に適合させて使用することが可能です。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、デザイン・フォー・サステナビリティ(DfS)で開発された製品です。DfSスコアカードを見るには、こちらをクリックしてください。
特徴および利点
  • 単純な手動の携帯型ディスペンサーであるため、新規またはトレーニングを受けていないユーザーでも1.6 L/分~1滴ずつのさまざまな流量で超純水を給水することができます
  • 信頼性の高い超純水(タイプ1)品質であることを示す18.2 MΩ·cmの比抵抗値をカラーLEDで確認可能であり、またTOCは、内蔵の光酸化UVランプで低減されています
  • コンパクトなセットアップと自己誘導式の設置マニュアルおよびビデオにより、ラボの業務に便利な場所に装置を設置し、必要に応じて後から移動することも可能です
  • 消耗した場合ツイスト・ロック方式で個別にカートリッジ交換できるため、メンテナンスが簡略になり、ランニングコストが節約できます
  • コンパクトサイズに加えて水とエネルギーを節約することで、ラボのサステナビリティへの取り組みをサポートします
構成
提示される価格は、あくまで上記のカタログ番号に対応する現状の価格であり、価格は予告なくいつでも変更される場合があります。
このカタログ番号には以下の品目は含まれていません:
  • SQPAKカートリッジおよび最終フィルター
  • 現地の電気回路網に適合する電源コード
  • 必須の純水給水ループ
その他情報
Directions For Use:
  • Organism Retention: Microorganisms
  • Mode of Action: Filtering
  • Application: General laboratory analysis
  • Intended Use: Water purification
  • Instructions for Use: This item provides water filtered through 0.22 ?m sterilizing-grade membranes. Refer to the system equipment user guide section.
  • Storage Statement: Store in a dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany