おすすめの製品
AC/DC入力
100 V / 240 V, 50-60 Hz
包装
pkg of 1 unit
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
6 kg operating weight (13.2 lb)
system H × W × depth
50.3 cm (19.8 in.) × 14.1 cm (5.6 in.) × 22 cm (8.7 in.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
Milli-Q® SQ 2Series超純水・純水製造装置の作動原理や全体的な概要を知るには、メルクの専用ページをご覧ください。
Milli-Q® SP 240プレフィルターモジュールは、RO純水製造ユニットに給水する水道水の前処理を行います。Milli-Q® SQ 2Series超純水・純水製造装置のRO純水製造ユニットの性能を向上させるために、このプレフィルターモジュールが推奨されています。
Milli-Q® SP 240プレフィルターモジュールは、RO純水製造ユニットに給水する水道水の前処理を行います。Milli-Q® SQ 2Series超純水・純水製造装置のRO純水製造ユニットの性能を向上させるために、このプレフィルターモジュールが推奨されています。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、デザイン・フォー・サステナビリティ(DfS)で開発された製品です。DfSスコアカードを見るには、こちらをクリックしてください。
特徴および利点
- ポンプが給水の圧力を調節して、最大42 L/時間の高流量までRO膜が一定であるようにします
- SQPAK™ Gard前処理パックは、水道水から効率的に塩素、コロイド、粒子を除去することでRO膜を保護します
- コンパクトなセットアップと自己誘導式の設置マニュアルおよびビデオにより、RO純水製造ユニットの隣に本モジュールを設置し、必要に応じて後から移動することも可能です
- カートリッジが消耗する精製ステップごとにツイスト・ロック方式で個別にカートリッジ交換できるため、メンテナンスが簡略になり、ランニングコストが節約できます
- コンパクトサイズであるため、ラボのサステナビリティへの取り組みがサポートされています
構成
提示される価格は、あくまで上記のカタログ番号に対応する現状の価格であり、価格は予告なくいつでも変更される場合があります。
このカタログ番号には以下の品目は含まれていません:
このカタログ番号には以下の品目は含まれていません:
- SQPAK™カートリッジ
- 現地の電気回路網に適合する電源コード
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
consumable
付属品