Merck
ZSR240RXT0
Milli-Q
Milli-Q® SR 240XL超純水・純水製造装置
greener alternative
Pure RO water production station for 3.5 L Switch SQ tank and 50 L tank
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
AC/DC入力
100 V / 240 V, 50-60 Hz
品質水準
包装
pkg of 1 unit
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
10 kg operating weight (22 lb) (with SQ Switch 3.5 L tank only)
100 L/day max. usage
12 L/min distribution flow rate (pure RO water from high flow SQ 50 L tank valve)
42 L/hr make-up flow rate (for pure RO water)
6 L/min distribution flow rate (pure RO water from SQ Gravity valve)
67 kg operating weight (148 lb) (with SQ Switch 3.5 L and 50 L tanks)
system H × depth × W
50.3 cm (19.8 in.) × 22 cm (8.7 in.) × 26.7 cm (10.5 in.), without 50 L tank
重量
5 kg (11 lb ), (system)without SQ Switch 3.5 L & 50 L tanks
入力
potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
出力
type 3 water (RO water)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
Milli-Q® SQ 2Series超純水・純水製造装置の作動原理や全体的な概要を知るには、メルクの専用ページをご覧ください
Milli-Q® SR 240XL超純水・純水製造装置は逆浸透(RO)水を携帯型のSQ Switch 3.5 Lタンク1個およびSQ 50 Lタンク1個に給水します。この3.5 LタンクはMilli-Q® SQ 200超純水・純水製造装置まで容易に移動できるため、新鮮な超純水をラボのどの場所でも製造可能です。この携帯型のSQ Switchタンクにより、超純水・純水製造装置をどのようなラボの構成にも適合させることができます。例えば、RO純水製造ユニットを水道の蛇口の隣に設置し、その一方で超純水採水ユニットをラボや建物のコンセントのある適当な場所に設置できます。このように柔軟に設置することができるため、ラボにおけるニーズの変化に合わせて簡単に変更したり、拡張したりすることが可能です。SQ 50 Lタンクには高流量バルブが付いており、RO水をラボの設備に直接給水できます。大量の純水や超純水を必要とするラボで有用です。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、デザイン・フォー・サステナビリティ(DfS)で開発された製品です。DfSスコアカードを見るには、こちらをクリックしてください。
特徴および利点
このMilli-Q® SR 240XL純水製造ユニットは、Milli-Q® SQ 2Seriesの6つのプリセット構成のうちの1つ(Milli-Q® SQ 240XL)の一部であり、この製造ユニットによりユーザーは独自の判断でラボのニーズと進化に適合させることが可能です。このRO純水製造ユニットには次のような利点があります:
  • 高流量ROカートリッジ(最大42 L/時間)により新たに製造したRO水を携帯型SQ Switchタンクに迅速に(約6分で)再充填できます。RO水回収ループにより、リジェクトされる水を半分に減らせます。RO膜の自動洗浄により高性能を維持します
  • Gravityバルブ(オプション)によりRO水を最大6 L/時間で直接SQ Switchタンクの基部から給水可能です
  • ラボの設備に直接給水できます:50 Lタンクには高流量Gravityバルブが付属しており、RO水を最大12 L/時間で採水できます
  • RO純水製造ユニットは拡張性がきわめて高いため、1台で複数の自立したMilli-Q® SQ 200超純水採水モジュールに給水できます。そのため、限られた予算内でラボの業務を拡大できます
  • コンパクトなセットアップと自己誘導式の設置マニュアルおよびビデオにより、ラボの業務に便利な場所に装置を設置し、必要に応じて後から移動することも可能です
  • カートリッジが消耗する精製ステップごとにツイスト・ロック方式で個別にカートリッジ交換できるため、メンテナンスが簡略になり、ランニングコストが節約できます
  • コンパクトサイズに加えて水とエネルギーを節約することで、ラボのサステナビリティへの取り組みをサポートします
自立したMilli-Q® SQ 200超純水採水モジュールと組み合わせて使用すると、次のような利点があります:
  • 単純な手動の携帯型ディスペンサーであるため、新規またはトレーニングを受けていないユーザーでも1.6 L/分~1滴ずつのさまざまな流量で超純水を給水することができます
  • 信頼性の高い超純水(タイプ1)品質であることを示す18.2 MΩ·cmの比抵抗値をカラーLEDでひと目で確認でき、またTOCは、内蔵の光酸化UVランプで低減されています
  • 携帯型SQ Switchタンクを使用すると、新鮮な超純水をラボ内外のどこでも採水できます
構成
提示される価格は、あくまで上記のカタログ番号に対応する現状の価格であり、価格は予告なくいつでも変更される場合があります。  このカタログ番号には以下の品目は含まれていません:
  • SQPAKカートリッジ
  • SQ Switch 3.5 LタンクおよびSQ 50 Lタンク
  • SQ Gravityバルブまたは現地の電気回路網に適合する電源コード
  • 超純水採水モジュール – Milli-Q® SQ 200純粋製造装置
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany