Merck
ZMQSFTSA1
Milli-Q
フットペダル
Hands-free dispensing accessory for Milli-Q® IQ/IX, Milli-Q® EQ 7008/16 systems, and the Milli-Q IQ Element purification unit.
別名:
Milli-Q®フットペダル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
JA.13
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
E-POD®
Q-POD®
ケーブルL
3 m
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ Element
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フットペダルを足で押すだけで、水の供給が遠隔制御されます。ペダルを踏むと、分注ポイントで精製水の製造が開始されます。必要量に達したら、足を離せば直ちに給水が停止されます。Milli-Q® IQ/IXシステム、Milli-Q® EQ 7008/16システム、またはMilli-Q® IQ Element精製ユニットに接続したQ-POD®またはE-POD®リモートディスペンサーに使用します。
特徴および利点
  • 浄水にアクセスする際にフリーハンドが必要な科学者に最適です。
  • ユーザーがシステムに触れずに水を入手することができるため、実験室の衛生プロトコルを支援します。
  • 容量分注モードと組み合わせた場合、ペダルを押すと、分注ポイントで精製水の製造が開始されます。設定した容量に達すると自動的に給水が停止されます。
  • 同じ容量を繰り返して給水する場合に時間を節約できます。
  • 5 mのケーブルを使用すると、実験室の設計上の制約に応じてペダルを柔軟に動かせるようになります。
法的情報
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany