Key Documents
WMEQ0DKT
Milli-Q
Milli-Q® EQ壁面設置キット
Wall mounting kit for the HMI touchscreen of Milli-Q® EQ 7000/08/16 water purification systems
別名:
HMI用Milli-Q® EQ壁固定キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本壁固定用キットは、Milli-Q® EQ 7シリーズのHMIタッチスクリーンを簡単に取り付けるために必要なすべての部品を含む、純水製造装置用付属品です。装置から最大3 m離れた壁にもディスペンサーを取り付けることが可能であり、スペースを節約できます。
HMI用の本キットは、装置の設置の柔軟性を最適化します。ラボ環境が変化した場合、ラボに合わせて装置を設置することができます。
特徴および利点
  • 簡単に設置可能。
  • ラボベンチのスペースを節約。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany