Merck
EQ70XXPKIT
Milli-Q
Milli-Q® EQ 7008/16超純水製造キット
new
greener alternative
For Milli-Q® EQ 7008/16 systems to produce RO (Type 3) and ultrapure (Type 1) water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
品質水準
包装
units of 1
メーカー/製品名
Milli-Q®
保管条件
room temperature
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
入力
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system)
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
この水精製キットには、以下が含まれます。
  • IPAK Gard® 3/5前処理カートリッジは、微粒子、無機物およびコロイドを除去するプリーツフィルターと供給水道水から遊離塩素を除去する炭素ブロックで構成されています。これによって、逆浸透(RO)メンブレンが保護され、システムの性能が向上します。
  • IPAK Meta®およびIPAK Quanta®研磨カートリッジ(純水用)を組み合わせて、高感度の研究アプリケーション用の超純水(タイプ1)が生成される設計となっています。カートリッジは、供給純水から微量のイオンを除去するJetpore®混合ベッドイオン交換樹脂と革新的なIQnanoイオン交換担体に加えて、微量の有機汚染物質を標的とする高グレードの合成活性炭を組み合わせたものです。
  • タンクベントフィルターは、気中浮遊汚染物質から貯蔵RO水(タイプ3)を保護します。活性炭、ソーダ石灰およびメンブレンフィルターを用いて、不純物を含む空気がタンクに流入することを防止します。
メルクは、ポートフォリオ内の既存製品を改善する方法を模索することで、持続可能な未来への取り組みを継続的に示しています。メルクは、浄化カートリッジを見直し、製品性能を損なうことなく影響を最小限に抑える重要な条件を割り出しました。本製品は、樹脂混合物、パッケージ、および耐用年数管理の最適化によって改善されています。したがって、再設計されたカテゴリでは、より環境に優しい代替製品として認識されています。新しい Milli-Q® EQ 7008/16 精製キットの DfS スコアカードをご覧ください。
アプリケーション
  • Milli-Q® EQ 7008/16超純水製造装置の場合、
  • ROメンブレン(IPAK Gard®)を最適な状態で保護し、微量のイオンと有機物を除去して(Milli-Q®研磨カートリッジ)、気中浮遊汚染物質から貯蔵水を保護します(タンクベントフィルター)。
特徴および利点
  • e-Sure tagは、RFIDとシステムを接続することで、シームレスな消耗品ステータスのモニタリング、データ管理および完全なトレーサビリティを実現します。
  • 過剰水を排除して廃棄時の使用済みカートリッジを軽量化するDrain Capが付いています。
  • このキットに含まれるIPAK Gard®カートリッジのパーツ供給業者の63%、およびIPAK Quanta®カートリッジとIPAK Meta®カートリッジのパーツ供給業者の78%が、ISO 14001環境マネジメントシステムの認証を受けています。
法的情報
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany