Key Documents
ZFC0NN2ST
Milli-Q
コネクター(2 m)
Connects a system to a tank, for Milli-Q® IQ/IX/EQ series
別名:
装置-タンクコネクター(2 m)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104214
NACRES:
JA.13
包装
pkg of 1 pieces
メーカー/製品名
Milli-Q®
L
2 m , Cable
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この2 mコネクターは、Milli-Q® IQ 7000/03/05/10/15、Milli-Q® IX 7003/05/10/15 、Milli-Q® EQ 7000/08/16純水製造装置にタンクを接続するために用いられる設置付属品です。本付属品は、2 m長のスリーブ内に油圧および電気系統の配線をまとめます。長さ5 mのコネクター(ZFC0NN5ST)もご用意しています。
特徴および利点
  • 装置から最大2 mの距離にタンクを設置することが可能です
  • チューブとケーブルを1つの白いスリーブにまとめることで、すっきりとした設置と一体化が実現しています。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany