おすすめの製品
AC/DC入力
28 V
特徴
protects against biofilm buildup in the reservoir
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Milli-Q®
パラメーター
265 nm (bactericidal UV lamp)
Unit H × W × D
10 cm (3.9 in.) × 26 cm (10.2 in.) × 26 cm (10.2 in.)
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® tanks
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
詳細
この貯蔵タンク付属品には、自動サニタイゼーションモジュール(ASM)と、タンクベントフィルター(同梱されていません)を取り付けるための接続部が含まれています。
265 nmで発光する水銀フリーのech2o® UVC LEDランプを備えたASMユニットは、定期的に貯蔵水とタンク壁を照射し、細菌の増殖とバイオフィルムの形成を防ぎます。上部貯蔵タンクアセンブリにより、1つのタンク(25 L、50 L、100 L)に最大3つの純水製造装置を接続可能であり、接続された装置にタンク水量の信号を送信します。
Milli-Q® IX/IQ7003/05/10/15およびMilli-Q® EQ 7000/08/16純水製造装置用。
265 nmで発光する水銀フリーのech2o® UVC LEDランプを備えたASMユニットは、定期的に貯蔵水とタンク壁を照射し、細菌の増殖とバイオフィルムの形成を防ぎます。上部貯蔵タンクアセンブリにより、1つのタンク(25 L、50 L、100 L)に最大3つの純水製造装置を接続可能であり、接続された装置にタンク水量の信号を送信します。
Milli-Q® IX/IQ7003/05/10/15およびMilli-Q® EQ 7000/08/16純水製造装置用。
アプリケーション
Milli-Q® IQ/IX/EQ貯蔵タンクフレーム(25 L、50 L、100 L)を密閉できるようになっています。
その他情報
Milli-Q® IQ/IX/EQ貯蔵タンクフレーム(25 L、50 L、100 L)は、このカタログ番号とは別に注文する必要があります。
法的情報
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany