包装
pkg of 1 unit
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本壁面設置用キットは、Milli-Q® EQ 7000/08/16純水製造装置のQ-POD®ディスペンサーを簡単に取り付けるために必要なすべての部品を含む、純水製造装置用付属品です。装置から最大3 m離れた壁にもディスペンサーを取り付けることが可能であり、スペースを節約できます。
本キットは、装置の設置の柔軟性を最適化します。ラボ環境が変化した場合、ラボに合わせて装置を設置することができます。
本キットは、装置の設置の柔軟性を最適化します。ラボ環境が変化した場合、ラボに合わせて装置を設置することができます。
特徴および利点
- ラボのスペースの節約。
- 簡単な設置。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany