主要文書
SANKIT004
Milli-Q
サニタイゼーションキット
For AFS® Water Purification Systems
別名:
Sanitization Kit for AFS® Water Purification Systems
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
特徴
Includes RO-Tank-Distribution loop; 4 Steps, < 10 minutes of operator time
maximum duration of 4 h
包装
pkg of 1 kit
適合性
for use with AFS®
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Sanitization kit for use with AFS® water purification systems
特徴および利点
Genuine consumable for the sanitization of AFS® Water Purification Systems.
法的情報
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany