おすすめの製品
AC/DC入力
6 V
包装
pkg of 1 unit
パラメーター
22 kg operating weight (48.5 lb)
Unit H × W × D
129 cm (50.8 in.) × 30 cm (11.8 in.) × 25 cm (9.8 in.)
適合性
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
詳細
水道水から浮遊粒子、微生物、およびコロイドを除去するこの限外ろ過(UF)前処理ユニットは、水道水のファウリングインデックスが高い(7 > SDI > 12)場合に使用されます。
アプリケーション
Milli-Q® CLX/HX/HX-SD/HR 7000装置へ給水する前の高ファウリングインデックス水道水の前処理。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany