包装
pkg of 1 pieces
L
2 m , Cable
適合性
for use with E-POD®
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ Element
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with Q-POD®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この2 mコネクターは、Q-POD® ディスペンサーをMilli-Q® IQ 7シリーズおよびMilli-Q® EQ 7008/16純水製造装置に接続するために使用する、設置付属品です。また、E-POD®ディスペンサーをMilli-Q® IQ 7003/05/10/15およびMilli-Q® IX 7003/05/10/15純水製造装置に接続するためにも使用できます。本付属品は、2 m長のスリーブ内に油圧および電気系統の配線をまとめます。長さ5 mのコネクター(ZFC0NN5SQ)もご用意しています。
特徴および利点
- 装置から最大2 mの距離にQ-POD®またはE-POD®ディスペンサーを取り付けることが可能です。
- チューブとケーブルを1つの白いスリーブにまとめることで、すっきりとした設置と一体化が実現しています。
法的情報
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany