Documenti fondamentali
NIST8554
IAEA-S-1 (Sulfur Isotopes in Silver Sulfide)
NIST®SRM®
Sinonimo/i:
Silver sulfide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ag2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.80
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Purezza isotopica
 34S
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 0.5 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
845 °C (lit.)
Densità
7.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Ag]S[Ag]
InChI
1S/2Ag.S
OCWNMDUAUUAHSJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This Reference Material (RM) is an international measurement standard that defines the Vienna Cañon Diablo Troilite (VCDT) scale for relative differences in sulfur (S) isotope-number ratios.
SRM 8554_cert SRM 8554_SDS
Altre note
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Sulfur -34
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)