Key Documents
603147
Sigma-Aldrich
Acqua-18O
80 atom % 18O
About This Item
Formula condensata:
H218O
Numero CAS:
Peso molecolare:
20.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
Descrizione
Normalized with respect to hydrogen
Purezza isotopica
80 atom % 18O
PM
19.62 g/mol
P. eboll.
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)