NISTRM8555
IAEA-S-2 (sulfur isotopes in silver sulfide)
NIST® RM 8555
Sinonimo/i:
Silver sulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Purezza isotopica
34S
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
845 °C (lit.)
Densità
7.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[Ag]S[Ag]
InChI
1S/2Ag.S
OCWNMDUAUUAHSJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Altre note
Sulfur (34S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)