Documenti fondamentali
NISTRM8529
IAEA-S-3 (sulfur isotopes in silver sulfide)
NIST® RM8529
Sinonimo/i:
Silver sulfide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ag2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.80
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Purezza isotopica
 34S
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
845 °C (lit.)
Densità
7.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[Ag]S[Ag]
InChI
1S/2Ag.S
OCWNMDUAUUAHSJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Altre note
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Sulfur-34
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)