MCR40027H1
Filtro di profondità Millistak+® Pod
CR40, cellulose (with active carbon), filtration area 0.027 m², Lab Scale
Sinonimo/i:
Millistak+ Pod Depth Filter, CR40 media series, 0.027 m2 surface area, 1/pack
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Filtro di profondità Millistak+® Pod, CR40, cellulose (with active carbon), filtration area 0.027 m2, hydrophilic
Materiali
cellulose (with active carbon)
polypropylene
Livello qualitativo
Descrizione
Activated carbon is a very versatile process aid and has a high affinity and adsorption capacity for odorous compounds and color bodies over a wide range of molecular weights
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millistak+®
Parametri
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Altezza
14 cm (5.3 in.)
Lunghezza
22 cm (8.5 in.)
Superficie filtrante
0.027 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
1300-1700 ppb
input
sample type liquid
Conducibilità
4.36 – 4.57 μS/cm
Grado di filtrazione
CR40
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Specifiche
Nota sulla preparazione
Integrity is maintained after 2 autoclave cycles of 60 minutes @ 123 °C