MCR4005FS1
Filtro di profondità Millistak+® Pod
CR40, filtration area 0.55 m², Process Scale
Sinonimo/i:
Millistak+ Pod Depth Filter, CR40 media series, 0.55 m 2 surface area, 1/pack
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Filtro di profondità Millistak+® Pod, CR40, cellulose, filtration area 0.55 m2, hydrophilic
Materiali
carbon (active)
cellulose
polypropylene
Livello qualitativo
Descrizione
Activated carbon is a very versatile process aid and has a high affinity and adsorption capacity for odorous compounds and color bodies over a wide range of molecular weights
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millistak+®
Parametri
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
Altezza
32 cm (12.5 in.)
Lunghezza
62 cm (24.2 in.)
Superficie filtrante
0.55 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
1300-1700 ppb
input
sample type liquid
Conducibilità
4.36-4.57 μS/cm at 25 °C (product water)
Grado di filtrazione
CR40
Descrizione generale
Applicazioni
Specifiche
Nota sulla preparazione
Integrity is maintained after 1 autoclave cycle of 60 minutes @ 123 °C
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13