Documenti fondamentali
NISTRM8551
Solfato d′ammonio
NIST® RM 8551
Sinonimo/i:
Mascagnite
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Purezza isotopica
 15N
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
>280 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
matrix material
Stringa SMILE
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Altre note
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen (15N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
NISTRM85514061834196884