NIST8301
Boron Isotopes in Marine Carbonate (Simulated Coral and Foraminifera Solutions)
NIST®SRM®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Purezza isotopica
11B
Confezionamento
pkg of 24 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
SRM 8301_cert
SRM 8301_SDS
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Reference values and expanded uncertainties for δ11BSRM951 are determined using the DerSimonian-Laird analysis method within the NIST Consensus Builder.
- Expiration details, instructions for handling, storage and use are provided on the NIST certificate.
Altre note
Boron (11B/10B)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Boron (B), Calcium (Ca)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)