NISTRM8537
SLAP-Water light stable isotopic standard
NIST®RM 8537
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Purezza isotopica
2H
18O
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Formato
matrix material
Altre note
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Hydrogen (H1/H2), Oxygen (O16/O18)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
NISTRM8537 | 4061834196785 |