NISTRM8539
NBS 22 oil (carbon and hydrogen isotopes in oil)
NIST RM 8539
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Purezza isotopica
2H
13C
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Categorie correlate
Descrizione generale
Altre note
Reference/Informational value is provided for the following analytes.Carbon (13C), Hydrogen (2H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 - 651.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
98 - 344 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
NISTRM8539 | 4061834196792 |