AB5421-II
Anti-Vesicular Glutamate Transporter 3 (VGLUT3)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Solute carrier family 17 member 8, VGluT3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC17A8(246213)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Vesicular Glutamate Transporter 3 (VGLUT3) in rat brain and human brain tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Vesicular Glutamate Transporter 3 (VGLUT3) in PC12 cells.
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Vesicular Glutamate Transporter 3 (VGLUT3) in PC12 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1