N5408
Monoclonal Anti-Nerve Growth Factor Receptor (NGFR p75) antibody produced in mouse
clone ME20.4, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-NGFR p75
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ME20.4, monoclonal
PM
antigen 75 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
racoon, monkey, pig, human, feline
Non deve reagire con
mouse, chicken, rat
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using human tongue
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
neutralization: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NGFR(4804)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- for enzyme linked immune sorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation, immunoblotting and immunohistochemistry
- for immunocytochemistry (acetone- or formalin-fixed, Bouin′s solution - or formalin- fixed paraffin-embedded)
- for electron- microscopy radioimmunoassay (RIA) (Kd of 7x10-10 M)
- flow cytometry
- for the inhibition of binding of NGF to the receptor
- for rossette assay
- as a cholinergic immunotoxin
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?