Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
AB1554
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Nerve Growth Factor Receptor, p75
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
CD271 antigen, Low affinity neurotrophin receptor p75NTR, Low-affinity nerve growth factor receptor, NGF receptor, low affinity nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor (TNFR superfamily, member 16), p75 IC
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NGFR(4804)
Descrizione generale
Il recettore p75 per l′NGF, Nerve Growth Factor Receptor p75 (UniProt: Q9Z0W1; noto anche come Tumor necrosis factor receptor superfamily member 16, Low affinity neurotrophin receptor p75NTR, Low-affinity nerve growth factor receptor, NGF receptor, CD271) è codificato dal gene Ngfr (noto anche come Tnfrsf16) nelle specie murine. Il recettore p75 per il nerve growth factor è una proteina di membrana omodimerica di tipo I a singolo passo che può fungere da recettore a bassa affinità per NGF, BDNF, NT-3 e NT-4. Viene sintetizzato con un peptide segnale (aa 1-21), che viene poi rimosso nella forma matura. Possiede un dominio extracellulare (aa 22-246), un dominio transmembrana (aa 247-265) e un dominio citoplasmatico (aa 266-417). È dimostrato che la sua espressione nel nucleo soprachiasmatico (SCN) del cervello e nel fegato oscilla secondo un ritmo circadiano, essa infatti risulta più elevata durante il periodo di luce mentre si riduce durante il periodo di buio. A seconda dello stadio di sviluppo, del tipo di cellula, del fatto che sia o meno legato al ligando e del tipo di ligando, p75 può agire da attivatore dell′apoptosi oppure contribuire alla sopravvivenza cellulare. Durante lo sviluppo, funge da attivatore l'apoptosi per eliminare i neuroni non necessari. Il suo dominio di morte (death domain) è localizzato a livello degli amminoacidi 346-411, ed è responsabile della sua interazione con la proteina RANBP9 (RAN-binding protein 9). Il legame di p75 con la neurotrofina può attivare la via delle MAP chinasi che, a seconda del tipo di cellula o del tipo di ligando, può indurre sopravvivenza cellulare o apoptosi.
Specificità
Recettore p75 per il nerve growth factor (recettore p75 per la neurotrofina, recettore a bassa affinità per la neurotrofina), dominio extracellulare.
È stato riportato che questo anticorpo non riconosce p75 di ratto in analisi di Western blotting. Come anticorpo per analisi di Western blotting nel ratto usare MAB365
Immunogeno
Dominio extracellulare del recettore p75 per l′NGF di topo, ricombinante.
Epitopo: extracellulare
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoprecipitazione:
una diluizione 1:500 - 1:5000 di questo anticorpo ha immunoprecipitato il recettore p75 per l′NGF da 10 µg di lisato di cellule PC12.
Immunoistochimica (paraffina):
diluizioni 1:50 e 1:300 da un lotto usato in precedenza hanno rilevato il recettore p75 dell′NGF utilizzando il rilevamento IHC-Select con HRP-DAB.
Immunocitochimica:
una diluizione 1:500 di un lotto usato in precedenza ha rilevato il recettore p75 dell′NGF in cellule PC12 di ratto.
L′anticorpo anti-Nerve Growth Factor Receptor p75, è un anticorpo diretto contro il recettore p75 del fattore di crescita nervoso da usare in applicazioni di IC, IH(P),WB e IP.
Sotto categoria di ricerca
Neurochimica & Neurotrofine
Qualità
Testato di routine mediante immunoprecipitazione su lisati di cellule PC12.
Immunoprecipitazione (IP): una diluizione 1:500 - 1:5000 di questo anticorpo ha immunoprecipitato il recettore p75 per l′NGF da 10 g µ di lisato di cellule PC12.
Descrizione del bersaglio
44,7 kDa
Linkage
Sostituisce: 04-1111
Stato fisico
Non purificato
Siero policlonale di coniglio contenente NaN3 0,05%.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 ºC.
Risultati analitici
Controllo
cellule PC12 di ratto.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Marie-Justine Guerquin et al.
Developmental biology, 346(2), 320-330 (2010-08-17)
In mammals, early fetal germ cells are unique in their ability to initiate the spermatogenesis or oogenesis programs dependent of their somatic environment. In mice, female germ cells enter into meiosis at 13.5 dpc whereas in the male, germ cells
Mesenchymal stem cells and neural crest stem cells from adult bone marrow: characterization of their surprising similarities and differences.
Wislet-Gendebien, Sabine, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 69, 2593-2608 (2012)
Tobias B Kurth et al.
Arthritis and rheumatism, 63(5), 1289-1300 (2011-05-04)
We previously reported that human synovium contains cells that, after culture expansion, display properties of mesenchymal stem cells (MSCs). The objective of this study was to identify MSCs in native synovium in vivo. To identify stem cells in the synovium
G Gudiño-Cabrera et al.
Glia, 30(1), 49-63 (2000-03-01)
Olfactory ensheathing cells (OECs) share properties with astrocytes and Schwann cells. This study was designed to test the hypothesis that glia with properties similar to those exhibited by OECs might be present in brain areas other than the olfactory bulb.
Smooth-muscle-specific expression of neurotrophin-3 in mouse embryonic and neonatal gastrointestinal tract.
Fox EA, McAdams J
Cell and Tissue Research null