Documenti fondamentali
MAB5258-I
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-sinaptofisina, clone SY38
clone SY38, from mouse
Sinonimo/i:
Synaptophysin, Major synaptic vesicle protein p38
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SY38, monoclonal
Reattività contro le specie
bovine, mouse, rat, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYP(6855)
Descrizione generale
La sinaptofisina (UniProt P20488; detta anche proteina principale delle vescicole sinaptiche p38) nelle specie bovine è codificata dal gene SYP (Gene ID 280937). È una glicoproteina delle vescicole sinaptiche (SV) con quattro domini transmembrana di 38 kDa; sia l′estremità N-terminale, sia quella C-terminale sono esposte nel citoplasma. Nella membrana delle SV, la sinaptofisina forma omomultimeri ed è caratterizzata da un elevato grado di fosforilazione dei residui tirosinici nelle ripetizioni pentapeptidiche C-terminali. È noto anche che la sinaptofisina interagisce con la proteina v-SNARE sinaptobrevina II (sybII) delle SV quando quest′ultima non è impegnata in interazioni con altre proteine SNARE, il che fa pensare che la sinaptofisina potrebbe svolgere qualche funzione nel recupero di sybII durante l′endocitosi delle SV. Coerentemente, i neuroni knockout per la sinaptofisina mostrano livelli ridotti di sybII nelle loro terminazioni.
Specificità
Il clone SY38 rileva la sinaptofisina e consente di colorare le vescicole che la contengono reagendo con il segmento flessibile -SGGGG- al centro delle ripetizioni pentapeptidiche nella regione C-terminale (Knaus, P., and Betz, H. (1990). FEBS Lett. 261(2):358-360).
Immunogeno
Vescicole presinaptiche di cervello bovino (Wiedenmann, B., and Franke, W.W. (1985). Cell. 41(3):1017-1028).
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: con un lotto rappresentativo diluito 1:50 si è rivelata la sinaptofisina in sezioni di tessuto di cervelletto e di corteccia cerebrale umana.
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo diluito 1-1.000 ha rilevato la sinaptofisina in 10 µg di lisati di ippocampo di ratto e di tessuto cerebrale intero umano.
Saggio immunocitochimico: lotti rappresentativi hanno immunocolorato in una procedura di immunocitochimica in fluorescenza vescicole presinaptiche di neuroni di ippocampo di topo fissate in formaldeide al 4% e permeabilizzate con Triton X-100 allo 0,2% (Hu, X., et al. (2008). J. Neurosci. 28(49):13094-13105; Tarr, P.T., and Edwards, P.A. (2008). J. Lipid Res. 49(1):169-182).
Analisi in immunofluorescenza: un lotto rappresentativo ha immunomarcato mediante immunoistochimica in fluorescenza membrane presinaptiche di neuroni in criosezioni di midollo spinale di ratto fissate in paraformaldeide al 4%, permeabilizzate con Triton X-100 allo 0,3% e incluse in OCT (Stück, E.D., et al. (2012). Neural Plast. 2012:261345).
Saggio di immunofluorescenza: un lotto rappresentativo ha immunocolorato la sinaptofisina in una procedura di immunoistochimica in fluorescenza intorno a un neurone di grandi dimensioni nel corno ventrale del segmento lombare (L3/L4) di sezioni di midollo spinale di ratto flottanti fissate in paraformaldeide al 2% / parabenzochinone allo 0,2% (Macias, M., et al. (2009). BMC Neurosci. 10:144).
Saggio di immunofluorescenza: un lotto rappresentativo ha immunocolorato la sinaptofisina in sezioni congelate di tessuto bovino (pancreas) e umano (pancreas, feocromocitoma e carcinoma delle cellule di Langherans). (Wiedenmann, B., et al. (1986). Proc Natl Acad Sci USA. 83(10):3500-3504).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha rivelato l′up-regulation dell′espressione della sinaptofisina in cellule iPSC umane con una delezione di 4-bp nel gene DISC1 (Wen, Z., et al. (2014). Nature. 515(7527):414-418).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha rivelato la distribuzione della sinaptofisina in frazioni di membrane cellulari di feocromocitoma di ratto PC12 (Salazar, G., et al. (2005). Mol. Biol. Cell. 16(8):3692-3704).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha rilevato solo costrutti ricombinanti di sinaptofisina contenenti il segmento flessibile -SGGGG- al centro delle ripetizioni pentapeptidiche nella regione C-terminale (Knaus, P., and Betz, H. (1990). FEBS Lett. 261(2):358-360).
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anti-sinaptofisina, clone SY38, N° Cat. MAB5258-I, è un anticorpo monoclonale di topo altamente specifico contro la sinaptofisina testato in immunocitochimica, immunofluorescenza e Western blotting.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto ipotalamico di topo.
Saggio di Western blotting: una diluizione 1:1.000 di questo anticorpo ha rilevato la sinaptofisina in 10 µg di lisato di tessuto ipotalamico di topo.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a~38 kDa Calcolato a 33,91/34,03/33,31 kDa (bovino/topo/ratto), 33,85/20,76 kDa (isoforma umana 1/2). In alcuni lisati è possibile osservare bande non caratterizzate.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1κ di topo purificate in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio allo 0,05%.
Purificato con proteina G.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a 2-8 °C.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Jennetta W Hammond et al.
Glia, 66(12), 2563-2574 (2018-10-17)
Microglial activation, increased proinflammatory cytokine production, and a reduction in synaptic density are key pathological features associated with HIV-associated neurocognitive disorders (HAND). Even with combination antiretroviral therapy (cART), more than 50% of HIV-positive individuals experience some type of cognitive impairment.
Jiao-Jiao Yang et al.
Molecular and clinical oncology, 12(2), 148-154 (2020-01-14)
A 55-year-old woman presented with chest and back pain of unknown cause. Contrast-enhanced computed tomography revealed two low-density tumors, sized 4.6 and 4.4 cm, in the hepatic caudate and left inner lobes, respectively. There are multiple enlarged lymph nodes around
Qifa Li et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 12, 26-26 (2019-03-12)
Chondroitin sulfate (CS) and dermatan sulfate (DS) proteoglycans (PGs) are major extracellular matrix (ECM) components of the central nervous system (CNS). A large body of evidence has shown that CSPGs/DSPGs play critical roles in neuronal growth, axon guidance, and plasticity
Paul Lu et al.
Stem cell reports, 13(1), 105-114 (2019-06-18)
Neural progenitor cells (NPCs) transplanted into sites of spinal cord injury (SCI) extend large numbers of axons into the caudal host spinal cord. We determined the precise locations of neurons in the graft that extend axons into the caudal host
Tomomi Kiyota et al.
Journal of neuroimmunology, 319, 80-92 (2018-03-27)
We investigated the effects of granulocyte-macrophage colony stimulating factor (GM-CSF) on behavioral and pathological outcomes in Alzheimer's disease (AD) and non-transgenic mice. GM-CSF treatment in AD mice reduced brain amyloidosis, increased plasma Aβ, and rescued cognitive impairment with increased hippocampal