Documenti fondamentali
ABN100
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-trasportatore vescicolare dell′acetilcolina (VAChT)
from goat, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Vesicular acetylcholine transporter, VAChT, rVAT, Solute carrier family 18 member 3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
L'acetilcolina è un neurotrasmettitore che media la trasmissione colinergica nel sistema nervoso centrale e periferico e, tra tutti i processi di cui regola l′attività, è un importante modulatore della funzione cognitiva, del movimento e della funzione cardiovascolare. Gli effetti dell'acetilcolina sono regolati attraverso i processi di sintesi, immagazzinamento e degradazione che coinvolgono gli enzimi colina acetiltransferasi (ChAT), il trasportatore vescicolare dell'acetilcolina (VAChT) e l′acetilcolinesterasi (AChE), rispettivamente. Il VAChT si trova principalmente nella membrana delle vescicole secretorie presinaptiche. Contiene 12 domini transmembrana e un segnale situato sulla coda C-terminale intracellulare che ha come bersaglio le vescicole sinaptiche. La sua funzione principale consiste nel trasporto attivo dell′acetilcolina (ACh) citoplasmatica, attraverso un gradiente elettrochimico, nelle vescicole sinaptiche che rilasciano ACh in seguito alla stimolazione cellulare. Il VAChT può influire sulla via di segnalazione colinergica influenzando i pool dell′ACh secreta per attivare i recettori muscarinici e nicotinici postsinaptici. Il VAChT viene fosforilato dalla protein chinasi C sul residuo di serina 480 presente nella coda C-terminale. Sebbene il ruolo preciso di questa modifica non sia ancora chiaro, studi precedenti suggeriscono che possa influenzare la localizzazione del VAChT nelle vescicole sinaptiche.
Specificità
Altre omologie: uomo (95% di omologia di sequenza)
Questo anticorpo riconosce la porzione C-terminale del trasportatore vescicolare dell′acetilcolina (VAChT).
Immunogeno
Epitopo: C-terminale
Peptide lineare, coniugato con KLH, corrispondente alla porzione C-terminale del VAChT di ratto.
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo diluito 1:1.000 ha permesso di rivelare il trasportatore vescicolare dell′acetilcolina (VAChT) in tessuto di mesencefalo di ratto.
Saggio ELISA: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare il trasportatore vescicolare dell′acetilcolina (VAChT) mediante ELISA diretto utilizzando un peptide corrispondente.
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-trasportatore vescicolare dell′acetilcolina (VAChT) permette di rilevare i livelli del peptide VAChT, è stato citato in letteratura e convalidato per IHC, ELISA.
Sottocategoria di ricerca
Trasduzione del segnale in neuroscienze
Qualità
Valutata in immunoistochimica.
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo diluito 1:1.000 ha permesso di rivelare il trasportatore vescicolare dell′acetilcolina (VAChT) in tessuto di mesencefalo di topo.
Descrizione del bersaglio
57 kDa, calcolato
Stato fisico
Anticorpo policlonale di capra purificato, in tampone contenente Tris-glicina (pH 7,4) 0,1 M, NaCl 150 mM con azoturo di sodio allo 0,05%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Trasportatore vescicolare dell′acetilcolina (VAChT)
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
A genetically specified connectomics approach applied to long-range feeding regulatory circuits.
Atasoy, D; Betley, JN; Li, WP; Su, HH; Sertel, SM; Scheffer, LK; Simpson, JH; Fetter et al.
Nature Neuroscience null
Adolescent, but not adult, binge ethanol exposure leads to persistent global reductions of choline acetyltransferase expressing neurons in brain.
Vetreno, RP; Broadwater, M; Liu, W; Spear, LP; Crews, FT
Testing null
Tingting Liu et al.
Science advances, 6(20), eaay1497-eaay1497 (2020-05-20)
Local immunity of the lung needs to be under tight control. However, how efferent neural signals influence lung immunity remains incompletely understood. Here, we report the development of a modified iDISCO-based protocol, iDISCO(ace), for whole-tissue 3D assessment of neural innervations
Daniel Dautan et al.
Nature neuroscience, 19(8), 1025-1033 (2016-06-28)
Dopamine neurons in the ventral tegmental area (VTA) receive cholinergic innervation from brainstem structures that are associated with either movement or reward. Whereas cholinergic neurons of the pedunculopontine nucleus (PPN) carry an associative/motor signal, those of the laterodorsal tegmental nucleus
Yi-Rong Peng et al.
Neuron, 105(3), 464-474 (2019-12-10)
Many neuronal types occur as pairs that are similar in most respects but differ in a key feature. In some pairs of retinal neurons, called paramorphic, one member responds to increases and the other to decreases in luminance (ON and