SAB4200559
Anti-VAChT (C-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-SLC18A3, Anti-Solute carrier family 18 member 3, Anti-VAT, Anti-vesicular acetylcholine transporter
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:1,000-1:2,000 using PC12 cells treated with rat NGF.
western blot: 1:500-1:800 using extracts of mouse brain (S1 fraction).
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC18A3(6572)
mouse ... slc18a3(20508)
rat ... slc18a3(60422)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence staining
- immunocytochemistry
- double immunolabeling
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?