Documenti fondamentali
MAB5502
Sigma-Aldrich
Anti-Vesicular Glutamate Transporter 1 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 3C10.2
Sinonimo/i:
Solute carrier family 17 member 7, Brain-specific Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, vGluT1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anti-Vesicular Glutamate Transporter 1 Antibody, clone 3C10.2, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C10.2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
VGLUT1 is expressed in a subset of glutamate neurons and transports glutamate into native synaptic vesicles from the brain, exhibiting a conductance for chloride that is blocked by glutamate. Vesicular glutamate transport has a substantially lower apparent affinity than the plasma membrane excitatory amino acid transporters. Glutamate transport by VGLUT1 is saturated with a K(m) of approximately 2 mM, in the same range as transport by synaptic vesicles. Finally, plasma membrane glutamate transporters recognize both aspartate and glutamate as substrates, whereas VGLUT1 does not recognize aspartate. Vesicular glutamate transporters pack the neurotransmitter into synaptic vesicles so that they can be released into the synapse. VGLUTs are dependent on a proton gradient that they create by hydrolysing adenosine triphosphate (ATP). VGLUTs have only between one hundredth and one thousandth the affinity for glutamate that EAATs have.
Specificità
Reacts with VGLUT1 (Vesicular Glutamate Transporter 1).
Immunogeno
Proteina ricombinante da miogenina di ratto.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica:
un precedente lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in IH.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
Sottocategoria di ricerca
Sistema sensoriale & SNP
Marcatori neuronali & gliali
This Anti-Vesicular Glutamate Transporter 1 Antibody, clone 3C10.2, Cat. No. MAB5502, is validated for use in IH, WB for the detection of VGluT1.
Qualità
Valutata abitualmente mediante Western blotting su lisati di cervello di topo.
Saggio di Western blotting:
una diluizione 1:500 di questo lotto ha rilevato la BETA III TUBULINA in 10 μg di lisato di cervello di topo.
Descrizione del bersaglio
60 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobulina di topo purificata in tampone PBS contenente lo 0,1% di azoturo di sodio.
Purificazione con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Se conservato in aliquote non diluite a 2-8 ºC è stabile per sei mesi dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Quantifying synapses: an immunocytochemistry-based assay to quantify synapse number.
Dominic M Ippolito,Cagla Eroglu
Journal of Visualized Experiments null
Jean-Marie Mangin et al.
Nature neuroscience, 15(9), 1192-1194 (2012-08-14)
We found that, during the formation of the mouse barrel cortex, NG2 cells received glutamatergic synapses from thalamocortical fibers and preferentially accumulated along septa separating the barrels. Sensory deprivation reduced thalamocortical inputs on NG2 cells and increased their proliferation, leading
LRRK2 expression is enriched in the striosomal compartment of mouse striatum.
Mandemakers, W; Snellinx, A; O'Neill, MJ; de Strooper, B
Neurobiology of Disease null
Neuroanatomical identification of crossmodal auditory inputs to interneurons in somatosensory cortex.
Keniston, LP; Henderson, SC; Meredith, MA
Experimental Brain Research. Experimentelle Hirnforschung. Experimentation Cerebrale null
Mizuya Shinoyama et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 7, 128-128 (2013-08-24)
Hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE) at birth could cause cerebral palsy (CP), mental retardation, and epilepsy, which last throughout the individual's lifetime. However, few restorative treatments for ischemic tissue are currently available. Cell replacement therapy offers the potential to rescue brain damage