Key Documents
MAB5504
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-trasportatore vescicolare del glutammato di tipo 2
clone 8G9.2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
VGLUT2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8G9.2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC17A6(57084)
Descrizione generale
Il trasportatore vescicolare del glutammato di tipo 2 (VGLUT2) è un cotrasportatore di fosfato inorganico dipendente dal sodio che è coinvolto nel rilascio di glutammato dipendente dal calcio dagli astrociti. È espresso solo in un sottoinsieme di neuroni, localizzato nelle vescicole sinaptiche, nelle sinapsi che mostrano caratteristiche eccitatorie classiche. L'mRNA di VGLUT2 si trova nelle regioni del cervello dove è assente VGLUT1, una proteina correlata anch′essa dotata di attività di cotrasporto di fosfato inorganico dipendente dal sodio.
Specificità
Reagisce con VGLUT2 (Trasportatore Vescicolare del Glutammato di tipo 2).
Applicazioni
Immunoistochimica: Una diluizione da 1:50 a 1:300 di un lotto precedente ha funzionato utilizzando ABC con NiDAB su sezioni flottanti di cervello di topo.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Rileva il trasportatore vescicolare del glutammato di tipo 2 utilizzando questo anticorpo anti-VGLUT2 validato per l'uso in WB, IH.
Qualità
Testato in Western blot su lisati di cervello di topo.
Western blotting: una diluizione 1:500 di questo anticorpo ha rilevato VGLUT2 in 10 µg di lisato di cervello di topo."
Descrizione del bersaglio
56 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
Monoclonale di topo in PBS contenente lo 0,1% di azoturo di sodio.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
B Fyk-Kolodziej et al.
Neuroscience, 178, 218-239 (2011-01-08)
An immunocytochemical comparison of vGluT1 and vGluT3 in the cochlear nucleus (CN) of deafened versus normal hearing rats showed the first example of vGluT3 immunostaining in the dorsal and ventral CN and revealed temporal and spatial changes in vGluT1 localization
A bushy cell network in the rat ventral cochlear nucleus.
Ricardo Gomez-Nieto,Maria E Rubio
The Journal of Comparative Neurology null
SCA1-like disease in mice expressing wild-type ataxin-1 with a serine to aspartic acid replacement at residue 776.
Duvick, L; Barnes, J; Ebner, B; Agrawal, S; Andresen, M; Lim, J; Giesler, GJ; Zoghbi, HY; Orr, HT
Neuron null
Y Cai et al.
Neuroscience, 215, 160-173 (2012-05-01)
The glomeruli are the first synaptic relay on the olfactory pathway and play a basic role in smell perception. Glomerular degeneration occurs in humans with age and in Alzheimer's disease (AD). The glomeruli heavily express β-amyloid precursor protein (APP), β-secretase
I Pose et al.
Neuroscience, 172, 246-255 (2010-11-04)
The rostral ventro-medial medullary reticular formation is a complex structure that is involved with a variety of motor functions. It contains glycinergic neurons that are activated during active (rapid eye movement (REM)) sleep (AS); these neurons appear to be responsible
Articoli
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.