Documenti fondamentali
FCMAB317PE
Sigma-Aldrich
Anticorpo Milli-Mark® anti-NeuN-PE, clone A60
clone A60, Milli-Mark®, from mouse
Sinonimo/i:
Neuron-Specific Nuclear Protein, Neuna60, A60
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
PE
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A60, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milli-Mark®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RBFOX3(146713)
Descrizione generale
L'anticorpo NeuN (NEUronal Nuclei; clone A60) riconosce in modo specifico la proteina neurone-specifica con attività di legame al DNA NeuN, presente nella maggior parte delle cellule neuronali del CNS e del PNS di tutti i vertebrati testati. La distribuzione della proteina NeuN, sia nel cervello fetale che in quello adulto, interessa i nuclei, i corpi cellulari e alcuni processi neuronali prossimali; non tutti i tipi di neuroni vengono però riconosciuti da NeuN ad età diverse: non lo sono ad esempio le cellule retiniche INL, le cellule Cajal-Retzius, le cellule di Purkinje, i neuroni del nucleo olivare inferiore e del nucleo dentato e le cellule dei gangli del sistema nervoso simpatico (Mullen et al., 1992; Wolf et al., 1996). In immunoistochimica la proteina NeuN appare per la prima volta in momenti dello sviluppo che corrispondono all′uscita del neurone dal ciclo cellulare e/o all'inizio della differenziazione terminale del neurone (Mullen et al., 1992). L'immunoreattività nel tubo neurale del topo appare intorno a E9,5 e si estende a tutto il sistema nervoso in via di sviluppo entro E12,5.
Specificità
L'anticorpo riconosce i nuclei neuronali.
Immunogeno
Nuclei isolati da cellule cervello di topo
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Questo anticorpo Milli-Mark Anti-NeuN-PE, clone A60 è validato per l'uso in citometria a flusso (FC) per il rilevamento di NeuN.
Sottocategoria di ricerca
Marcatori neuronali & gliali
Qualità
Testato mediante citometria a flusso su cellule U251.
Stato fisico
IgG1 monoclonale di topo purificata coniugata a PE in PBS con azoturo di sodio 0,1% e 15 mg/mL BSA
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Conservare in frigorifero a 2-8 °C al riparo dalla luce in aliquote non diluite per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Cellule U251
Note legali
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Julio Barrera et al.
Molecular neurodegeneration, 16(1), 58-58 (2021-08-26)
In the post-GWAS era, there is an unmet need to decode the underpinning genetic etiologies of late-onset Alzheimer's disease (LOAD) and translate the associations to causation. We conducted ATAC-seq profiling using NeuN sorted-nuclei from 40 frozen brain tissues to determine
Alexey Kozlenkov et al.
Science advances, 4(9), eaau6190-eaau6190 (2018-09-29)
Brain function depends on interaction of diverse cell types whose gene expression and identity are defined, in part, by epigenetic mechanisms. Neuronal DNA contains two major epigenetic modifications, methylcytosine (mC) and hydroxymethylcytosine (hmC), yet their cell type-specific landscapes and relationship
Boxun Zhao et al.
PLoS genetics, 15(4), e1008043-e1008043 (2019-04-12)
Mounting evidence supports that LINE-1 (L1) retrotransposition can occur postzygotically in healthy and diseased human tissues, contributing to genomic mosaicism in the brain and other somatic tissues of an individual. However, the genomic distribution of somatic human-specific LINE-1 (L1Hs) insertions
Kathryn Vaillancourt et al.
iScience, 24(10), 103169-103169 (2021-10-26)
Cocaine dependence is a chronic, relapsing disorder caused by lasting changes in the brain. Animal studies have identified cocaine-related alterations in striatal DNA methylation; however, it is unclear how methylation is related to cocaine dependence in humans. We generated methylomic
Jeffrey Gu et al.
Frontiers in neuroscience, 15, 652226-652226 (2021-05-18)
Parkinson's disease (PD) and dementia with Lewy body (DLB) are the most common synucleinopathies. SNCA gene is a major genetic risk factor for these diseases group, and dysregulation of its expression has been implicated in the genetic etiologies of several