Documenti fondamentali
MAB377X
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-NeuN, clone A60, coniugato con Alexa Fluor488
clone A60, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Neuron-Specific Nuclear Protein
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR 488
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A60, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
Descrizione generale
L'anticorpo NeuN (NEUronal Nuclei; clone A60) riconosce in modo specifico la proteina neurone-specifica con attività di legame al DNA NeuN, presente nella maggior parte delle cellule neuronali del CNS e del PNS di tutti i vertebrati testati. La distribuzione della proteina NeuN, sia nel cervello fetale che in quello adulto, interessa i nuclei, i corpi cellulari e alcuni processi neuronali prossimali; non tutti i tipi di neuroni vengono però riconosciuti da NeuN a età diverse: non lo sono ad esempio le cellule retiniche INL, le cellule Cajal-Retzius, le cellule di Purkinje, i neuroni del nucleo olivare inferiore e del nucleo dentato e le cellule dei gangli del sistema nervoso simpatico (Mullen et al., 1992; Wolf et al., 1996). In immunoistochimica la proteina NeuN appare per la prima volta in momenti di sviluppo che corrispondono all′uscita del neurone dal ciclo cellulare e/o all'inizio della differenziazione terminale del neurone (Mullen et al., 1992). L'immunoreattività nel tubo neurale del topo appare intorno a E9,5 e si estende a tutto il sistema nervoso in via di sviluppo entro E12,5. L′intensa colorazione nucleare suggerisce una funzione regolatrice a livello del nucleo, non esistono invece prove che attestino una funzione nel citoplasma distale, la proteina potrebbe essere semplicemente sintetizzata nel citoplasma per essere poi trasportata nel nucleo. In immunoblot non è stata trovata alcuna differenza tra la proteina isolata dai nuclei rispetto a quella ottenuta da estratto totale di cervello (Mullen et al., 1992).
Specificità
Proteina nucleare specifica dei neuroni dei vertebrati chiamata NeuN (Neuronal Nuclei). MAB377X reagisce con la maggior parte dei tipi di cellule neuronali presenti nel sistema nervoso del topo, inclusi cervelletto, corteccia cerebrale, ippocampo, talamo, midollo spinale e neuroni nel sistema nervoso periferico, inclusi gangli della radice dorsale, gangli della catena del simpatico e gangli enterici. La colorazione immunoistochimica si localizza principalmente nel nucleo dei neuroni, si osserva inoltre una debole colorazione citoplasmatica. I pochi tipi cellulari che non reagiscono con MAB377X includono le cellule del Purkinje, le cellule mitrali e le cellule fotorecettrici.
Durante lo sviluppo, l'immunoreattività viene osservata per la prima volta poco dopo che i neuroni sono diventati post-mitotici, mentre non è stata osservata alcuna colorazione nelle zone in fase di proliferazione.
L'anticorpo è un eccellente marcatore per i neuroni nelle colture primarie e per cellule P19 stimolate con acido retinoico. È inoltre usato per l′identificazione dei neuroni nei trapianti.
Immunogeno
Nuclei isolati da cellule cervello di topo
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica: 1:100 su tessuto di ratto (con fissazione in paraformaldeide) e topo (con fissazione in paraformaldeide e smascheramento antigenico).
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
L′anticorpo anti-NeuN, clone A60, coniugato con Alexa Fluor488 è un anticorpo diretto contro la proteina NeuN, adatto per IH.
Sottocategoria di ricerca
Marcatori neuronali & gliali
Stato fisico
Immunoglobuline purificate coniugate con Alexa Fluor 488. Formato liquido, in tampone fosfato con 15 mg/mL di BSA come stabilizzante e azoturo di sodio allo 0,1%.
Purificazione con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Si conserva a 2–8°C per 6 mesi dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento Per massimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto di cervello, la maggior parte dei tipi di cellule neuronali nel sistema nervoso dell′adulto.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Alexa Fluor è un marchio registrato di Molecular Probes, Inc.
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione destinata agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Impairment of retrograde neuronal transport in oxaliplatin-induced neuropathy demonstrated by molecular imaging.
Schellingerhout, D; LeRoux, LG; Hobbs, BP; Bredow, S
Testing null
Non-Gaussian diffusion imaging for enhanced contrast of brain tissue affected by ischemic stroke.
Grinberg, F; Farrher, E; Ciobanu, L; Geffroy, F; Le Bihan, D; Shah, NJ
Testing null
The high-mobility group box-1 nuclear factor mediates retinal injury after ischemia reperfusion.
Dvoriantchikova, G; Hernandez, E; Grant, J; Santos, AR; Yang, H; Ivanov, D
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Ultrastructure of human embryonic stem cells and spontaneous and retinoic acid-induced differentiating cells.
Sung-Hye Park, Seong Hoe Park, Myeong-Cherl Kook, Eun-Young Kim, Sepill Park, Jin Ho Lim
Ultrastructural Pathology null
Inhibition of the striatal specific phosphodiesterase PDE10A ameliorates striatal and cortical pathology in R6/2 mouse model of Huntington's disease.
Giampa, C; Laurenti, D; Anzilotti, S; Bernardi, G; Menniti, FS; Fusco, FR
Testing null