Documenti
MAB3402X
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-proteina fibrillare acida della glia, clone GA5 coniugato con Alexa Fluor 488
clone GA5, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
GFAP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR 488
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GA5, monoclonal
Reattività contro le specie
human, chicken, pig, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GFAP(2670)
Specificità
L′anticorpo reagisce con la GFAP umana, di maiale, pollo e ratto. In sezioni di tessuto l′anticorpo colora astrociti e cellule della glia di Bergman (1).
Immunogeno
Filamento di glia purificato (1).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunocitochimica
Immunoistochimica
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
L'anticorpo anti-proteina fibrillare acida della glia, clone GA5, coniugato con Alexa Fluor 488, è stato convalidato per l′impiego in lavori di IC e IH.
Sottocategoria di ricerca
Marcatori neuronali & gliali
Stato fisico
Immunoglobuline purificate coniugate con Alexa Fluor 488. Liquido, in tampone fosfato con 15 mg/mL di BSA come stabilizzante e azoturo di sodio allo 0,1%.
Stoccaggio e stabilità
Conservare al buio a 2-8°C per un massimo di sei mesi dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: la concentrazione specifica di ogni lotto è riportata sul Certificato d′Analisi corrispondente.
Note legali
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Alexa Fluor è un marchio registrato di Molecular Probes, Inc.
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione destinata agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Francesco De Logu et al.
BMC biology, 18(1), 197-197 (2020-12-16)
The mechanism underlying the pain symptoms associated with chemotherapeutic-induced peripheral neuropathy (CIPN) is poorly understood. Transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1), TRP vanilloid 4 (TRPV4), TRPV1, and oxidative stress have been implicated in several rodent models of CIPN-evoked allodynia. Thalidomide
Chongyang Ma et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 519-519 (2020-05-28)
Stroke is the second leading cause of death after heart disease globally and cerebral ischemic stroke accounts for approximately 70% of all incident stroke cases. We selected four main compounds from a patent Chinese medicine, Qingkailing (QKL) injection, including baicalin
Corey G Duke et al.
eNeuro, 7(1) (2019-12-28)
Blue wavelength light is used as an optical actuator in numerous optogenetic technologies employed in neuronal systems. However, the potential side effects of blue light in neurons has not been thoroughly explored, and recent reports suggest that neuronal exposure to
Infection of human astrocytoma cells with simian-human immunodeficiency virus results in up-regulation of gene expression and altered growth properties.
Singh, Dinesh K, et al.
Neuroscience Letters, 340, 201-204 (2003)
Glial reactivity in resistance to methamphetamine-induced neurotoxicity.
Friend, DM; Keefe, KA
Journal of Neurochemistry null