Documenti fondamentali
MAB377A5
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-NeuN, clone A60, coniugato con Alexa Fluor 555
clone A60, from mouse, ALEXA FLUOR 555
Sinonimo/i:
NEUronal Nuclei, Neuronal Nuclei
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR 555
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A60, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
L'anticorpo NeuN (NEUronal Nuclei; clone A60) riconosce in modo specifico la proteina neurone-specifica con attività di legame al DNA NeuN, presente nella maggior parte delle cellule neuronali del CNS e del PNS di tutti i vertebrati testati. La distribuzione della proteina NeuN, sia nel cervello fetale che in quello adulto, interessa i nuclei, i corpi cellulari e alcuni processi neuronali prossimali; non tutti i tipi di neuroni vengono però riconosciuti da NeuN ad età diverse: non lo sono ad esempio le cellule retiniche INL, le cellule Cajal-Retzius, le cellule di Purkinje, i neuroni del nucleo olivare inferiore e del nucleo dentato e le cellule dei gangli del sistema nervoso simpatico (Mullen et al., 1992; Wolf et al., 1996). In immunoistochimica la proteina NeuN appare per la prima volta in momenti dello sviluppo che corrispondono all′uscita del neurone dal ciclo cellulare e/o all'inizio della differenziazione terminale del neurone (Mullen et al., 1992). L'immunoreattività nel tubo neurale del topo appare intorno a E9,5 e si estende a tutto il sistema nervoso in via di sviluppo entro E12,5. L′intensa colorazione nucleare suggerisce una funzione regolatrice a livello del nucleo, non esistono invece prove che attestino una funzione nel citoplasma distale, la proteina potrebbe essere semplicemente sintetizzata nel citoplasma per essere poi trasportata nel nucleo. In immunoblot non è stata trovata alcuna differenza tra la proteina isolata dai nuclei rispetto a quella ottenuta da estratto totale di cervello (Mullen et al., 1992).
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: una diluizione 1:100 da un lotto rappresentativo ha rilevato NeuN in criosezioni di cervello di topo adulto.
L′anticorpo anti-neuN, clone A60, coniugato con Alexa Fluor 555, è validato per il rilevamento di NeuN in applicazioni di ICC e IHC.
Qualità
Testato mediante immunocitochimica in cellule corticali primarie di ratto a E18.
Analisi immunocitochimica: una diluizione 1:100 di questo anticorpo ha rilevato NeuN in cellule corticali primarie di ratto a E18.
Descrizione del bersaglio
L′anticorpo non coniugato (N. Cat. MAB377) rileva bande con peso molecolare osservato nell'intervallo 46-48 kDa, può inoltre rilevare una banda a 66 kDa.
Altre note
L'Anti-NeuN non coniugato è stato dimostrato funzionare su diverse specie, tra cui uomo, furetto, pollo e uccello
L'Anti-NeuN non coniugato è stato dimostrato funzionare su diverse specie, tra cui uomo, furetto, pollo e uccello.
Note legali
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Madeleine Reilly et al.
Scientific reports, 12(1), 9493-9493 (2022-06-11)
There is an urgent need to develop disease-modifying therapies to treat neurodegenerative diseases which pose increasing challenges to global healthcare systems. Prion diseases, although rare, provide a paradigm to study neurodegenerative dementias as similar disease mechanisms involving propagation and spread
Ángeles Montilla-García et al.
Neuropharmacology, 125, 231-242 (2017-08-02)
Grip strength deficit is a measure of pain-induced functional disability in rheumatic disease. We tested whether this parameter and tactile allodynia, the standard pain measure in preclinical studies, show parallels in their response to analgesics and basic mechanisms. Mice with
Corey G Duke et al.
eNeuro, 7(1) (2019-12-28)
Blue wavelength light is used as an optical actuator in numerous optogenetic technologies employed in neuronal systems. However, the potential side effects of blue light in neurons has not been thoroughly explored, and recent reports suggest that neuronal exposure to
Anna-Kate Fowler et al.
The Journal of biological chemistry, 287(52), 43533-43542 (2012-11-03)
The brain is one of the major targets of chronic alcohol abuse. Yet the fundamental mechanisms underlying alcohol-mediated brain damage remain unclear. The products of alcohol metabolism cause DNA damage, which in conditions of DNA repair dysfunction leads to genomic
Jaycie L Loewen et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 75(4), 366-378 (2016-03-06)
It is estimated that 30%-40% of epilepsy patients are refractory to therapy and animal models are useful for the identification of more efficacious therapeutic agents. Various well-characterized syndrome-specific models are needed to assess their relevance to human seizure disorders and