ABN78A4
Anti-NeuN (rabbit) Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Sinonimo/i:
NEUronal Nuclei, Neuronal Nuclei
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected NeuN in adult mouse brain tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Adult mouse brain tissue
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2