MAK568
Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinonimo/i:
MDA Assay, TBARS Assay, Thiobarbituric Acid Reactive Substance Assay
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Livello qualitativo
Metodo di rivelazione
colorimetric
fluorometric
Malattie correlate
diabetes; cancer; cardiovascular diseases; neurological disorders; endocrinological disorders
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Click here to download a calculator excel file
Compatibilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)