370533
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanol
97%
Sinonimo/i:
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanol, 6:2 FTOH, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanol
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.313 (lit.)
P. eboll.
88-95 °C/28 mmHg (lit.)
Densità
1.651 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F13O/c9-3(10,1-2-22)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h22H,1-2H2
GRJRKPMIRMSBNK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?