NISTRM8562
CO2-heavy, paleomarine origin (carbon dioxide)
NIST® RM 8562
About This Item
Codice UNSPSC:
12352119
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Purezza isotopica
13C
18O
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Categorie correlate
Descrizione generale
Altre note
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (13C/12C), Oxygen (18O/16O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Carbon (13C/12C), Oxygen (18O/16O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
NISTRM8562 | 4061834196952 |